Kluczowe dokumenty
227617
Aluminum sulfate octadecahydrate
≥97%
Synonim(y):
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥97%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: 0.01%
Fe: ≤0.002%
K: 0.005%
Mg: 0.002%
Na: 0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?