44425
Amberlite™ HPR4811 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Synonim(y):
Amberlite™ HPR4811 chloride form
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Amberlite™ HPR4811 Cl Anion Exchange Resin, Anion Exchange Resin
Formularz
solid
wilgoć
48-58%
strata
~55% loss on drying, 110 °C
Matryca
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
trimethylbenzylammonium functional group
wielkość cząstki
25-30 mesh
500-600 μm
pojemność
1.3 meq/mL by wetted bed volume
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)