Kluczowe dokumenty
181560
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Synonim(y):
Kopolimer metakrylanu butylu i metakrylanu izobutylu, Poli( metakrylann-butylu-metakrylan izobutylu)
About This Item
Polecane produkty
opis
50 mol % butyl methacrylate
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~354,000 by GPC
lepkość właściwa
0.54 dL/g(lit.)
temp. przejścia
Tg 35 °C
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
Klucz InChI
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)