Key Documents
463353
tert-Butyl methacrylate
98%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl methacrylate, tert -Butyl α-methacrylate, tert -Butyl methacrylate, Acryester TB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
tw
132 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
Klucz InChI
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?