Key Documents
290807
2-Ethylhexyl methacrylate
98%, contains ~50 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-EHA, EHMA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.9 (vs air)
Próba
98%
zawiera
~50 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
120 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
Klucz InChI
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a monomer to prepare poly(2-phenoxyethyl methacrylate-co-2-phenoxyethyl acrylate-co-2-ethylhexyl methacrylate) (PPPE) intraocular lenses used in cataract treatment. Polymers with 2% 2-ethylhexyl methacrylate are foldable and showed excellent optical and thermomechanical properties.
- To prepare copolymer for the surface modification of dental composite resins to control plaque formation. EHMA imparts water resistance and antifouling properties of dental resins.
- As an internal plasticizer to prepare photo-crosslinked shape memory polymer films used as a photoprintable resins in stereolithography.
- As a precursor to synthesize hydrogels for fabricating contact lenseswith flexibility, permeability, and comfort.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?