Kluczowe dokumenty
409456
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
contains 75 ppm HQ as inhibitor, 900 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Synonim(y):
(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl methacrylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
zawiera
75 ppm HQ as inhibitor
900 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
52 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H14O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h8H,1,3-6H2,2H3
Klucz InChI
LCXXNKZQVOXMEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?