Key Documents
392111
Isobornyl methacrylate
technical grade
Synonim(y):
IBMA, Methacrylic acid isobornyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Postać
liquid
zawiera
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
127-129 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OC1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h10-11H,1,6-8H2,2-5H3/t10-,11?,14+/m1/s1
Klucz InChI
IAXXETNIOYFMLW-JENJKZFGSA-N
Opis ogólny
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Progress in Development of Dental Restorative Materials