Merck
268542
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
Mixture of hydroxypropyl and hydroxyisopropyl methacrylates, 97%, contains 180-220 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
HPMA
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
1752228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
0.05 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
180-220 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
57 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCO
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
Klucz InChI
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synteza kriożelu poli-hydroksypropylo-metakrylanu zawierającego nanocząstki hydroksyapatytu podstawione Zn/Ce w celu odmłodzenia złamania kości udowej: W niniejszym badaniu zbadano syntezę kriożelu zawierającego metakrylan hydroksypropylu i nanocząstki hydroksyapatytu podstawione Zn/Ce, mające na celu gojenie złamań kości (H Zhou, H Jiao, J Xu, Y Liu, S Wei, 2019).
  • Poli(metakrylan hydroksypropylu-co-metakrylan glicydylu): Łatwa synteza dobrze zdefiniowanych hydrofobowych żeli zawierających hydroksy-funkcyjne metakrylany: W artykule przedstawiono syntezę hydrofobowych żeli z wykorzystaniem metakrylanu hydroksypropylu i metakrylanu glicydylu, przydatnych w różnych zastosowaniach materiałowych (N Orakdogen, B Sanay, 2017).
  • Inicjowane chemiczne osadzanie z fazy gazowej cienkich warstw poli(metakrylanu hydroksypropylu): Badanie obejmuje proces chemicznego osadzania z fazy gazowej do tworzenia cienkich warstw poli(metakrylanu hydroksypropylu) na membranach, poprawiając ich właściwości funkcjonalne (E Sevgili, M Karaman, 2019).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tao Liu et al.
Biomaterials, 33(8), 2521-2531 (2011-12-30)
We report on a novel type of multifunctional pH-disintegrable micellar nanoparticles fabricated from asymmetrically functionalized β-cyclodextrin (β-CD) based star copolymers covalently conjugated with doxorubicin (DOX), folic acid (FA), and DOTA-Gd moieties for integrated cancer cell-targeted drug delivery and magnetic resonance
Tomáš Etrych et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 42(5), 527-539 (2011-03-12)
New biodegradable star polymer-doxorubicin (Dox) conjugates designed for passive tumor targeting were investigated and the present study described their synthesis, physico-chemical characterization, drug release and biodegradation. In the conjugates the core formed by poly(amido amine) (PAMAM) dendrimers was grafted with
M Talelli et al.
Bioconjugate chemistry, 22(12), 2519-2530 (2011-10-25)
Doxorubicin is an anthracycline anticancer agent that is commonly used in the treatment of a variety of cancers, but its application is associated with severe side effects. Biodegradable and thermosensitive polymeric micelles based on poly(ethylene glycol)-b-poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide-lactate] (mPEG-b-p(HPMAmLac(n))) have been
Araceli Espinosa-Jeffrey et al.
Advances in experimental medicine and biology, 760, 25-52 (2013-01-03)
Injury to the spinal cord disrupts ascending and descending axonal pathways and causes tissue damage with a subsequent limited cellular regeneration. Successful treatment would encompass the restoration of the cytoarchitecture, homeostasis and function all in dear need. Transplantation-based treatments using
Mareli Allmeroth et al.
Biomacromolecules, 12(7), 2841-2849 (2011-06-23)
There is a recognized need to create well-defined polymer probes for in vivo and clinical positron emission tomography (PET) imaging to guide the development of new generation polymer therapeutics. Using the RAFT polymerization technique in combination with the reactive ester