Key Documents
292818
2-Hydroxyethyl acrylate
96%, contains 200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Ethylene glycol monoacrylate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
96%
Postać
solid
zawiera
200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2
Klucz InChI
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The manufacture of monomers for use in ophthalmic applications is driven by the need for higher purity, improved reliability of manufacturing supply, but ultimately by the need for the increased comfort, convenience, and safety of contact lens wearers. Daily wear contact lenses have the potential to fill this need for many customers; however, their widespread use is constrained by higher costs compared to weekly- or monthly-based lenses. New approaches that improve cost structure and result in higher quality raw materials are needed to help make contact lenses more affordable and accelerate growth of the contact lens market.