Kluczowe dokumenty
275573
4-Hydroxybutyl acrylate
90%, contains 50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 300 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
1,4-Butanediol acrylate, Tetramethylene glycol monoacrylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
zawiera
300 ppm hydroquinone as inhibitor
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-7(9)10-6-4-3-5-8/h2,8H,1,3-6H2
Klucz InChI
NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)