Kluczowe dokumenty
408905
Hexyl acrylate
98%, contains 100 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Akrylan n-heksylu, Ester heksylowy kwasu akrylowego, heksyloakrylan
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
100 ppm hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88-90 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
Klucz InChI
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)