Kluczowe dokumenty
409693
Octadecyl acrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
Synonim(y):
Stearyl acrylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
zawiera
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-21(22)4-2/h4H,2-3,5-20H2,1H3
Klucz InChI
FSAJWMJJORKPKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?