Kluczowe dokumenty
734349
2-(hydroksymetylo)akrylan metylu
contain inhibitor
Synonim(y):
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
zawiera
~1% MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
Klucz InChI
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)