Merck
588466
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromoacrylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
bp
70-75 °C/48 mmHg (lit.)
gęstość
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h1H2,2H3
Klucz InChI
HVJXPDPGPORYKY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl α-bromoacrylate can undergo radical copolymerization with vinyl triacetoxysilane (VTAS) in the presence of azobisisobutyronitrile as the initiator. Dibromocyclopropanation of methyl α-bromoacrylate can yield methyl 1,1,2-tribromocyclopropanecarboxylate. It may be reduced with zinc dust and deuterium oxide to synthesize. Methyl acrylate-α-d with a high isotopic purity. These may undergo conjugate addition with methoxide, thiolates, oxime anions, hydrazones and EtZnCl to afford ester enolates.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Copolymerizations of methyl ?-bromoacrylate, 2-bromoethyl methacrylate and 2,3-dibromopropyl methacrylate with vinyltriacetoxysilane
Rao VL and Babu GN
European Polymer Journal, 26(2), 227-231 (1990)
1,2,2-tribromocyclopropanecarboxylic acid and derivatives?Valuable intermediates for four carbon cyclopropane and cyclopropene synthons
Al Dulayymi AR, et al.
Tetrahedron, 52(10), 3409-3424 (1996)
A Novel Synthesis of Methyl Acrylate-?-d and 1H Nuclear Magnetic Resonance Spectra of Its Alternating Copolymers.
Yokota K, et al.
Polymer Journal, 12(3), 177-181 (1980)
Brief review on cyclopropane analogs: synthesis and their pharmacological applications
Ajay Kumar K, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(1), 467-472 (2013)