Merck
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
Synonim(y):
α-Bromo-tert-butyl acrylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
Klucz InChI
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)