Merck
425222
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
98%
Synonim(y):
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.04
Beilstein:
970108
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate is an allylic alkylating reagent.
Zastosowanie
It can be employed as an electrophile for various organometallic compounds. The organometallic derivatives of the compound can be used for the synthesis of α-methylene lactones and lactams. It can also be used for the polymerization of functionalized acrylic monomers.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L167967-1EA
425222-5G4061837406768
425222-1G4061837406751