Merck
467448
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
97%
Synonim(y):
NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon hydride
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.28
Beilstein:
1098278
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
gęstość
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Synthesis of a spiro-oxindole blocker of Nav1.7 for the treatment of pain
  • Redox initiated cationic polymerization
  • Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime
  • Regioselective reductive coupling of enones and allenes
Catalyst reactivation after catalyst polymerization of styrene
Studies involving the prediction of organosilicon flash points
Triethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the regioselective reductive coupling of enones and allenes.
  • A reagent in the redox initiated cationic polymerization.
  • A reagent in catalytic transfer hydrogenation, reduction of alkyl halides and silylation of aromatic C-H bonds, etc.
  • As a reagent for the generation of indium hydride (Cl2InH) applicable as a catalyst for the intramolecular cyclization of enynes.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Triethylsilane- Indium (III) Chloride System as a Radical Reagent.
Hayashi N, et al.
Organic Letters, 6(26), 4981-4983 (2004)
Pd- C-induced catalytic transfer hydrogenation with triethylsilane.
Mandal PK and McMurray JS
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6599-6601 (2007)
Iridium-catalyzed reduction of alkyl halides by triethylsilane.
Yang J and Brookhart M
Journal of the American Chemical Society, 129(42), 12656-12657 (2007)
Regioselective Nickel-Catalyzed Reductive Couplings of Enones and Allenes.
Li W, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(46), 8712-8716 (2010)
Redox-Initiated Cationic Polymerization: Reduction of Dialkylphenacylsulfonium Salts by Silanes.
Molleo M and Crivello JV
Macromolecules, 42(12), 3982-3991 (2009)