Merck
734462
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
≤0.5% BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
gęstość
1.150 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62.77 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)