Kluczowe dokumenty
274194
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
98%
Synonim(y):
Methyl gallate
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
Beilstein:
2113180
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
201-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
Klucz InChI
FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3,4,5-trihydroksybenzoesan metylu, znany również jako galusan metylu, jest pochodną kwasu galusowego z trzema grupami hydroksylowymi i wiązaniem estrowym, co przyczynia się do jego reaktywności i rozpuszczalności w rozpuszczalnikach organicznych. Wykazuje silne działanie zmiatające wolne rodniki, co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu stresowi oksydacyjnemu w układach biologicznych i zwiększaniu żywotności materiałów. Jego naturalne pochodzenie i niska toksyczność sprawiają, że nadaje się do zastosowań biomedycznych, szczególnie w dostarczaniu leków i inżynierii tkankowej.
Zastosowanie
Można stosować 3,4,5-trihydroksybenzoesan metylu:
- Jako prekursor do syntezy nanokompozytowych systemów dostarczania leków do leczenia raka płuc. Ma niską toksyczność i może indukować apoptozę poprzez generowanie wolnych rodników.
- Jako materiał wyjściowy do przygotowania polimerów o łańcuchu głównym na bazie norbornenu poprzez polimeryzację metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP), do zastosowań biomedycznych do powłok i elektroniki.
- Jako dodatek do wstępnej obróbki wytłoków z trzciny cukrowej w celu usunięcia ligniny z biomasy, a w konsekwencji hydrolizy celulozy. Proces ten pomaga w wykorzystaniu biomasy jako waluty energetycznej dla różnych procesów biotechnologicznych
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Liangliang Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-14)
In the present paper, methyl gallate (MeG), a simple polyphenol and also the monomer of hydrolysable tannins, was selected to study the deprotonation process for the hydroxyls of the galloyl group by the combined use of spectroscopic measurements and quantum
Rayza Morganna Farias Cavalcanti et al.
3 Biotech, 8(6), 270-270 (2018-06-06)
One of the tannase isoforms produced by the fungus Aspergillus fumigatus CAS-21 under submerged fermentation (SbmF) was purified 4.9-fold with a 10.2% recovery. The glycoprotein (39.1% carbohydrate content) showed an estimated molecular mass of 60 kDa. Optimum temperature and pH for
Judith Delius et al.
PloS one, 12(9), e0184487-e0184487 (2017-09-09)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is well-established in assessing the binding affinity between low molecular weight ligands and proteins. However, conventional NMR-based binding assays are often limited to small proteins of high purity and may require elaborate isotopic labeling of
Boyun Sun et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1235-1235 (2018-11-16)
Ulcerative colitis (UC), with a long course and repeated attack, severely affects patient's life quality and increases economic burden all over the world. However, the concrete causes and mechanisms of UC are still unclear, but it is generally considered that
Deepika Singh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-20)
Leea indica (Vitaceae) is a Southeast Asian medicinal plant. In this study, an ethyl acetate fraction of L. indica leaves was studied for its phytoconstituents using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-microTOF-Q-MS/MS) analysis. A total of 31 compounds of different
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
274194-5G | 4061826151907 |
274194-100G | 4061826151891 |
274194-500G |