Kluczowe dokumenty
168734
4,4′-Dihydroxybiphenyl
97%
Synonim(y):
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
280-282 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
Klucz InChI
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , MMP3(4314)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
537.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
281 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?