Key Documents
96865
4,4′-Dihydroxybiphenyl
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
metody
HPLC: suitable
mp
280-282 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
Klucz InChI
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
537.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
281 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)