Kluczowe dokumenty
H25808
4-Benzylphenol
99%
Synonim(y):
α-Phenyl-p-cresol, 4-Hydroxydiphenylmethane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
bp
198-200 °C/10 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
Klucz InChI
HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H25808-25G | 4061832884868 |