Key Documents
8.20154
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
Synonim(y):
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
217-303-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
Postać
powder
temp. samozapłonu
324 °C
mp
108-110 °C (External MSDS)
temp. przejścia
flash point 154 °C (External MSDS)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
Klucz InChI
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - (External MSDS)