pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
gęstość pary
5.31 (vs air)
ciśnienie pary
9.46 mmHg ( 115 °C)
Próba
≥99%
Formularz
flakes
powder or crystals
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; green
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544) , ESR1(2099)
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?