Merck
477923
Sigma-Aldrich
9H-Fluorene-9,9-dimethanol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
142-145 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1(CO)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O2/c16-9-15(10-17)13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16-17H,9-10H2
Klucz InChI
RHBLISBUFROBBC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
9H-Fluorene-9,9-dimethanol is an aryldiol.
Zastosowanie
9H-Fluorene-9,9-dimethanol may be used in the synthesis of:
  • 4,4′-(9H-fluorene-9-yl-dimethoxy)diphthalonitrile]
  • poly- [oxy(9H-fluoren-9,9-dimethylene)oxy(tetramethyldisilylene)]
  • 9,9-(Ph2POCH2)2-fluorene, a diphosphinite ligand
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A fluorene-based diphosphinite ligand, its Ni, Pd, Pt, Fe, Co and Zn complexes and the first structurally characterized diphosphinate metal chelates.
Li C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(15), 4337-4345 (2010)
Synthesis, characterization, electrochemistry and VOC sensing properties of novel ball-type dinuclear metallophthalocyanines.
Cimen Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 1137-1147 (2014)
Synthesis and Properties of Poly [oxy (arylene) oxy (tetramethyldisilylene)] s via Melt Copolymerization Reaction.
Jung EA and Park YT.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(6), 1637-1642 (2013)