Kluczowe dokumenty
757187
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
177-181 °C
ciąg SMILES
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Materiał ten jest prekursorem szeregu organicznych polimerów półprzewodnikowych dla OPV, a także różnorodnego transportu dziur dla urządzeń OLED.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)