Merck
281999
Sigma-Aldrich
4-Bromobiphenyl
98%
Synonim(y):
(4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4′-Bromobiphenyl, p-Phenylphenyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.10
Beilstein:
1907453
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
310 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
phenyl
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
In vitro metabolism of 4-bromobiphenyl by cytochrome P-450-dependent monooxygenases in rat hepatic microsomes has been investigated. 4-Bromobiphenyl undergoes reduction to biphenyl in cationic micelles (cetyltrimethyl-ammonium bromide) by electrochemically generated anion radicals of 9-phenylanthracene.
Zastosowanie
4-Bromobiphenyl was used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electrocatalytic reactions in organized assemblies: Part I. Reduction of 4-bromobiphenyl in cationic and non-ionic micelles.
Rusling JF, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 240(1), 201-216 (1988)
Structure of 4-biphenylthiolate on Au nanoparticle surfaces studied by UV-Vis absorption spectroscopy, transmission electron microscopy and surface-enhanced Raman scattering.
Jang S, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 36(1), 43-48 (2004)
A D Davison et al.
Canadian journal of microbiology, 42(1), 66-71 (1996-01-01)
Sphingomonas paucimobilis BPSI-3 was previously isolated from a mixed microbial consortium growing on biphenyl as the sole source of carbon and energy. Transformation of 4-chlorobiphenyl (4CBP) was demonstrated by this strain, although little or no growth was observed. In minimal
A Parkinson et al.
Biochemical pharmacology, 31(10), 1849-1856 (1982-05-15)
The in vitro metabolism of biphenyl, 4-fluoro-, 4-chloro-, 4-bromo- and 4-iodobiphenyl by cytochrome P-450-dependent monooxygenases was investigated using hepatic microsomes from immature male rats pretreated with phenobarbitone or 3-methylcholanthrene. The major route of metabolism of biphenyl and the 4-halobiphenyls was
Man Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1412, 12-21 (2015-08-19)
A new magnetic porous carbon-doped graphitic carbon nitride nanocomposite and experimental strategies were environment-friendly designed for solid phase extraction of brominated flame retardants from water sample. The easily synthesized and low cost nanocomposite was characterized using techniques, including Fourier transform