Kluczowe dokumenty
A88476
4-Methoxybenzoyl chloride
99%
Synonim(y):
4-Anisoyl chloride, p-Anisoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.581 (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
gęstość
1.260 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-methoxybenzoyl chloride reacts with potassium thiocyanate to yield isothiocyanate derivative via nucleophilic addition-elimination mechanism.
Zastosowanie
- 4-Methoxybenzoyl chloride can be used as radical precursor in visible-light photocatalysis to synthesize various heterocyclic compounds.
- It can be used to synthesize acylphosphine ligands for the rhodium-catalyzed hydrosilylation of alkenes.
- Incorporation of 4-methoxybenzoyl chloride modified indium tin oxide (ITO) as cathode for the fabrication of organic light-emitting diodes (OLEDs) has been reported.
- 1,3 diketones synthesized from 4-methoxybenzoyl chloride can be used in one pot synthesis of various pyrazole derivatives.
- It can also be used in the total synthesis of bioactive compounds like echinoside A and salinosporamide A.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)