Merck
122254
Sigma-Aldrich
m-Toluoyl chloride
99%
Synonim(y):
Chlorek 3-metylobenzoilu, Chlorek kwasu m-toluinowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5485 (lit.)
bp
86 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
m-Toluoyl chloride is an efficient derivatization reagent for amines.
Zastosowanie
m-Toluoyl chloride has been used to derivatize the C1-C4 aliphatic amines for their determination in air by HPLC. It has been used in determination of atmospheric ammonia by denuder-sampling and HPLC-UV detection.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of atmospheric ammonia as m-toluamide by denuder sampling and HPLC-UV detection.
Possanzini M and Di Palo V.
Chromatographia, 28(1-2), 27-30 (1989)
Improved HPLC determination of aliphatic amines in air by diffusion and derivatization techniques.
Possanzini M and Di Palo V.
Chromatographia, 29(3-4), 151-154 (1990)
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR
Global Trade Item Number
SKUGTIN
122254-500G
122254-100G4061838720979
122254-5G4061838720986