Kluczowe dokumenty
106631
p-Toluoyl chloride
98%
Synonim(y):
4-Methylbenzoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.33 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.55 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
granice wybuchowości
1.6 %, 117 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−4-−2 °C (lit.)
gęstość
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?