Merck
283509
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
gęstość
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Ethylbenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • N-benzoyl-4-ethylbenzamide
  • N-(4-diethylaminobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii