Merck
111902
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride
99%
Synonim(y):
Chlorek p-chlorobenzoilu, Chlorek kwasu 4-chlorobenzoesowego
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
Beilstein:
471606
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050512
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
gęstość
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Klucz InChI
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chlorobenzoyl chloride is used as an intermediate compound in the synthesis of pharmaceuticals.
Zastosowanie
4-Chlorobenzoyl chloride was used to synthesize 4-chlorobenzoyl CoA by reacting it with CoA in KHCO3 buffer.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S D Copley et al.
Applied and environmental microbiology, 58(4), 1385-1387 (1992-04-01)
4-Chlorobenzoate degradation in cell extracts of Acinetobacter sp. strain 4-CB1 occurs by initial synthesis of 4-chlorobenzoyl coenzyme A (4-chlorobenzoyl CoA) from 4-chlorobenzoate, CoA, and ATP. 4-Chlorobenzoyl CoA is dehalogenated to 4-hydroxybenzoyl CoA. Following the dehalogenation reaction, 4-hydroxybenzoyl CoA is hydrolyzed
Iteb Trabelsi et al.
Journal of oleo science, 66(7), 667-676 (2017-07-05)
The article deals with the use of mixed anhydrides for the synthesis of fatty esters. Both aliphatic and aromatic acids are involved, indicating different behaviors according to the chain length of the aliphatic acid. We describe a novel and efficient