Merck
103918
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
95%
Synonim(y):
o-Chlorobenzoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
Beilstein:
386435
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
gęstość
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
Klucz InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chlorobenzoyl chloride reacts with aromatic amines and ammonium thiocyanate using polyethylene glycol-400 as the catalyst under the condition of solid-liquid phase-transfer catalysis to form N-aryl-N′(2-chlorobenzoyl) thioureas. 2-Chlorobenzoyl chloride causes the acylation of polystyrene during the preparation and regeneration of the polystyrene-based resin.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phase-transfer-catalyzed synthesis of N-aryl-N'-(2-chlorobenzoyl)-thiourea derivatives.
Zhang Y, et al.
Synthetic Communications, 27(5), 751-756 (1997)
Simple and efficient synthesis of 2-chlorotritylchloride resin.
Orosz G and Kiss L.
Tetrahedron Letters, 39(20), 3241-3242 (1998)