Key Documents
8.21989
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
2-Chlorobenzoyl chloride, 2-Chlorobenzoic acid chloride
About This Item
Wzór liniowy:
2-(Cl)C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
210-194-0
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
600 °C
siła działania
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.5-9.4 % (v/v)
kinematic viscosity
1.89 cSt(20 °C)
tw
225 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
temp. przejścia
flash point 124 °C
gęstość
1.38 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
Klucz InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - DIN 51758