Merck
249475
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.56
Beilstein:
391282
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
78-79 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride undergoes microwave-promoted Suzuki-type coupling reaction with phenylboronic acid to yield 4-(trifluoromethyl)benzophenone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones.
Polackova V, et al.
Tetrahedron, 62(50), 11675-11678 (2006)
Risa Iima et al.
AAPS PharmSciTech, 19(6), 2679-2686 (2018-06-27)
We developed carriers of a 19F magnetic resonance imaging (19F MRI) agent, capable of responding to the temperature difference for cancer diagnosis. The carriers were based on high melting point (mp) neutral lipids, namely, tripalmitin (TPT) and tristearin (TSR) and