Kluczowe dokumenty
322717
2-Nitrobenzoyl chloride
97%
Synonim(y):
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
gęstość
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?