Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.652 (lit.)
bp
190 °C/35 mmHg (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction method
- as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection
- in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane
- in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?