Merck
726419
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)naphthalene
≥97.0%
Synonim(y):
Chlorek 2-menaftylu, Chlorek 2-naftylometylu, Chlorek β-naftylometylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.64
Beilstein:
742185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Formularz
crystals
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
Klucz InChI
MPCHQYWZAVTABQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Poprawa wrażliwości na insulinę: Badania podkreślają zdolność dihydroberberyny do zwiększania wrażliwości na insulinę poprzez aktywację AMPK, oferując obiecującą strategię terapeutyczną w leczeniu insulinooporności i cukrzycy typu 2 (Lewis i Falk, 2022).
  • Działanie przeciwzapalne: Badanie przeprowadzone nad przeciwzapalnymi właściwościami dihydroberberyny wykazało znaczne zmniejszenie markerów stanu zapalnego, co sugeruje jej potencjał jako środka przeciwzapalnego w zespole metabolicznym (Dian et al., 2022).
  • Zwiększenie biodostępności: Badania nad biodostępnością doustną dihydroberberyny wykazują poprawę w stosunku do jej prekursora berberyny, podkreślając jej lepszy profil farmakokinetyczny, który może prowadzić do bardziej skutecznych zastosowań klinicznych (Murakami, Bodor i Bodor, 2023).
  • Mechanizmy wychwytu glukozy: Badania nad dihydroberberyną wykazały jej skuteczność w ułatwianiu wychwytu glukozy, niezbędnej funkcji dla zdrowia metabolicznego, poprzez jej interakcję z mechanizmami transportu komórkowego (Moon et al., 2021).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)