Merck
C54201
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
90%
Synonim(y):
1-Naphthylmethyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.64
Beilstein:
636885
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.635 (lit.)
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Klucz InChI
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder 2-(chloromethyl)naphthalene
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)