185752
1-Chloronaphthalene
technical grade
Synonim(y):
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.632 (lit.)
tw
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
benzene: soluble
petroleum ether: soluble
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup