Merck
P24101
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Beilstein:
1364620
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
>5.86 (25 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
1144 °F
granice wybuchowości
1.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenoxy
ciąg SMILES
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TTR(7276)
Opis ogólny
Diphenyl ether (DPE) is a bridged-phenyl molecule. The conformational analysis of using resonance-enhanced two-photon ionization method DPE has been reported.
Zastosowanie
Diphenyl ether may be used to synthesize dibenzofuran via intramolecular cyclization in the presence of palladium acetate.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium-promoted cyclization of diphenyl ether, diphenylamine, and related compounds.
Akermark B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(9), 1365-1367 (1975)
A REMPI investigation of the minimum energy conformations of diphenyl ether.
Paiva ACS, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 221(2), 107-115 (2002)
Takayuki Yonezawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(11), 3248-3251 (2011-05-10)
Osteogenic activity of six diarylheptanoids, acerogenin A (1), (R)-acerogenin B (2), aceroside I (3), aceroside B(1) (4), aceroside III (5) and (-)-centrolobol (6) and two phenolic compounds; (+)-rhododendrol (7) and (+)-cathechin (8), isolated from the stem bark of Acer nikoense
Robert C Hale et al.
Environment international, 29(6), 771-779 (2003-07-10)
North America consumes over half of the world's production of polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants. About 98% of global demand for the Penta-BDE mixture, the constituents of which are the most bioaccumulative and environmentally widespread, resides here. However, research
Ariana Beste et al.
The Journal of organic chemistry, 74(7), 2837-2841 (2009-03-06)
Lignin is an abundant natural resource that is a potential source of valuable chemicals. Improved understanding of the pyrolysis of lignin occurs through the study of model compounds for which phenethyl phenyl ether (PhCH(2)CH(2)OPh, PPE) is the simplest example representing