Kluczowe dokumenty
CRM40569
Supelco
Mieszanka monomerów izocyjanianowych DBA
certified reference material, in acetone (varied concentration), ampule of 1 mL
Synonim(y):
Mieszanka monomerów izocyjanianu dibutyloaminy
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in acetone (varied concentration)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    ICA-DBA DERIVATIVE
    MIC-DBA DERIVATIVE
    EIC-DBA DERIVATIVE
    PIC-DBA DERIVATIVE
    PHI-DBA DERIVATIVE
    2,4-TDI-DBA DERIVATIVE
    2,6-TDI-DBA DERIVATIVE
    4,4-MDI-DBA DERIVATIVE
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 1
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 2
    Zobacz wszystko (10)
pobieranie próbek
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Per Leanderson et al.
Archives of environmental & occupational health, 75(3), 159-164 (2019-05-10)
Pyrolysis of nitrogen containing biofuels generates isocyanic acid (ICA) and we here studied if ICA also is present in cauterization smoke. Air sampling was performed when animal technicians that had developed airway symptoms worked with dehorning. Tissue heated in a