48146
N,N′-1,6-Hexanediylbis(4-(2-pyridinyl)-1piperazinecarboxamide) solution (derivative of 1,6-HDIP)
certified reference material
Synonim(y):
N,N′-1,6-Hexanediylbis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
ASTM® D5836
OSHA 5002
opis
derivative of 1,6-HDIP
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N2(CCN(CC2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cc4c(cccc4)NC(=O)N5CCN(CC5)c6ncccc6)c1ncccc1
InChI
1S/C33H36N8O2/c42-32(40-21-17-38(18-22-40)30-13-5-7-15-34-30)36-28-11-3-1-9-26(28)25-27-10-2-4-12-29(27)37-33(43)41-23-19-39(20-24-41)31-14-6-8-16-35-31/h1-16H,17-25H2,(H,36,42)(H,37,43)
Klucz InChI
MZYVHJRNOMUNAH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)