Merck
5028-U
Supelco
ASSET® EZ4 Dry Samplers
pkg of 50 ea
Synonim(y):
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
linia produktu
ASSET®
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 ea
metody
active air sampling: suitable
Matryca
DBA-impregnated glass fiber filters
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Opis ogólny
We offer ASSET® EZ4 Dry Samplers that are available in convenient packages of 50 units. They are compatible with sampling isocyanate monomers and oligomers and offer exceptional sensitivity for the collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanates.
ASSET® EZ4 Dry Samplers are user-friendly, making them easy to use. They consistently deliver reliable results, which are useful in conjunction with LC-MS or LC-MS/MS analysis.
Zastosowanie
ASSET® EZ4 Dry Samplers is used for the collection and monitoring of air samples in various industries, including environmental, occupational health, and safety assessments.
Informacje prawne
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Puscasu et al.
The Annals of occupational hygiene, 59(7), 872-881 (2015-04-09)
4,4'-methylene diphenyl diisocyanate (MDI) aerosol exposure evaluation in spray foam insulation application is known to be a challenge. Current available techniques are either not user-friendly or are inaccurate or are not validated for this application. A new sampler has recently
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Powiązane treści
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5028-U4061835552078