Key Documents
28221-U
Supelco
DSD-DNPH Diffusive Sampling Device
pkg of 10 ea
Synonim(y):
Passive DNPH sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agency
OSHA 1007
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
passive air sampling: suitable
macierz
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling aldehydes
Zastosowanie
DSD-DNPH Diffusive sampling device may be used as a passive air sampler for the analysis of volatile organic compounds in air samples for investigating the factors affecting sick building syndrome (SBS) in residential dwellings.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Symptom definitions for SBS (sick building syndrome) in residential dwellings.
Wang LB, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211(1-2), 114-120 (2008)
Powiązane treści
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.