505358
LpDNPH S10L Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
skład
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
pojemność
1 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.