Kluczowe dokumenty
54078-U
Supelco
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
LpDNPH Ozone Scrubber, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
skład
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Ozone scrubbers are recommended for sampling carbonyls in high humidity environments. These cartridges contain 1.5 g of high purity potassium iodide (KI) and are available in two cartridge styles. KI traps the ozone which causes a negative formaldehyde interference in DNPH coated devices. The reversible cartridge offers a slip luer end-fitting, and the rezorian cartridge offers a luer lock end-fitting, to enable you to connect your cartridge of choice directly to the inlet of any DNPH cartridge with a like end-fitting. Testing (200 ppb ozone, 50 % RH, 25°C) indicates the ozone scrubber to have an ozone capacity of 100,000 ppb/hr.
Zastosowanie
LpDNPH Ozone Scrubber może być stosowany jako wkład do pobierania próbek do oznaczania lotnych związków organicznych w próbkach powietrza przy użyciu techniki chromatografii gazowej.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation
Skybova M, et al.
Fresenius Environmental Bulletin, 15(12B), 1616-1616 (2006)