23124-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Synonim(y):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
LpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
skład
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 ea
metody
active air sampling: suitable
pojemność
3 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?