Kluczowe dokumenty
21018-U
Supelco
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges
pkg of 10 ea
Synonim(y):
Adapter rurki naboju SPE
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
opakowanie
pkg of 10 ea
Poziom jakości
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
Opis ogólny
Adapter wkładu do wkładów S10, H10, H30 jest akcesorium do stosowania z wkładami LpDNPH, które są urządzeniami do pobierania próbek powietrza przeznaczonymi do pobierania próbek karbonyli (np. formaldehydu) w atmosferze otoczenia, w pomieszczeniach, w miejscu pracy i u źródła.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)