Kluczowe dokumenty
24856
Supelco
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing
pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Złączka męska Luer do rurek 1/4". jest akcesorium przeznaczonym do użytku z pojemnikami TDS3Thermal Desorption Storage Containers.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)